W263303
(R)-(+)-Limonene
≥93%
Sinónimos:
(R)-(+)-Limonene, (+)-p-Mentha-1,8-diene, (+)-Carvene, (R)-4-Isopropenyl-1-methyl-1-cyclohexene
About This Item
Productos recomendados
biological source
synthetic
Quality Level
grade
Halal
Kosher
reg. compliance
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 182.60
vapor density
4.7 (vs air)
vapor pressure
<3 mmHg ( 14.4 °C)
1 mmHg ( 20 °C)
assay
≥93%
optical activity
[α]20/D +120°, neat
expl. lim.
6.1 %
greener alternative product characteristics
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
refractive index
n20/D 1.473 (lit.)
bp
176-177 °C (lit.)
density
0.842 g/mL at 20 °C (lit.)
application(s)
flavors and fragrances
documentation
see Safety & Documentation for available documents
food allergen
no known allergens
greener alternative category
organoleptic
orange; citrus; sweet
SMILES string
CC(=C)[C@@H]1CCC(C)=CC1
InChI
1S/C10H16/c1-8(2)10-6-4-9(3)5-7-10/h4,10H,1,5-7H2,2-3H3/t10-/m0/s1
InChI key
XMGQYMWWDOXHJM-JTQLQIEISA-N
Gene Information
human ... CYP1A2(1544)
Application
Disclaimer
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
123.8 °F - closed cup
flash_point_c
51 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Chromatograms
suitable for GCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.