W251216
Geranyl butyrate
natural, ≥95%, FG
About This Item
Halal
Kosher
natural
Productos recomendados
grado
FG
Halal
Kosher
natural
Nivel de calidad
cumplimiento norm.
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Ensayo
≥95%
índice de refracción
n20/D 1.461 (lit.)
bp
151-153 °C/18 mmHg (lit.)
densidad
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
flavors and fragrances
Documentación
see Safety & Documentation for available documents
alérgeno alimentario
no known allergens
Organoléptico
apple; fruity; waxy; rose; sweet
cadena SMILES
[H]\C(CC\C(C)=C(/[H])COC(=O)CCC)=C(/C)C
InChI
1S/C14H24O2/c1-5-7-14(15)16-11-10-13(4)9-6-8-12(2)3/h8,10H,5-7,9,11H2,1-4H3/b13-10+
Clave InChI
ZSBOMYJPSRFZAL-JLHYYAGUSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?