Merck
V3409
Sigma-Aldrich
1-Vinil-2-pirrolidinona
contains sodium hydroxide as inhibitor, ≥99%
Sinónimos:
1-Vinil-2-pirrolidona
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H9NO
Número de CAS:
Peso molecular:
111.14
Beilstein/REAXYS Number:
110513
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
vapor density
3.8 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
0.1 mmHg ( 24 °C)
assay
≥99%
autoignition temp.
685 °F
contains
sodium hydroxide as inhibitor
100 ppm sodium hydroxide as inhibitor (added to bulk material)
expl. lim.
10 %
refractive index
n20/D 1.512 (lit.)
bp
92-95 °C/11 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C=CN1CCCC1=O
InChI
1S/C6H9NO/c1-2-7-5-3-4-6(7)8/h2H,1,3-5H2
InChI key
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
General description
La 1-vinil-2-pirrolidinona es un líquido de incoloro a amarillo, con un olor característico. Su punto de fusión se encuentra en torno a 13,5oC y hierve a 90-92oC. La VP es completamente miscible en agua y en la mayoría de los disolventes orgánicos, pero parcialmente miscible en los hidrocarburos alifáticos. Se ha comunicado la producción industrial de VP mediante la reacción de 2-pirrolidona con acetileno a presión y temperatura elevadas. El proceso de vinilación se produce en fase líquida y es catalizado por 3-pirrolidona-hidróxido de potasio.
Application
La 1-vinil-2-pirrolidinona (VP) se utiliza en el estudio de las características macrofotoiniciadoras de moléculas de tipo poli (vinilcloruro). También se ha utilizado para estudiar la genotoxicidad de nanopartículas de plata recubiertas de polivinipirrolidona.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
203.0 °F - closed cup
flash_point_c
95 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Synthesis and characterization of poly (vinylchloride) type macrophotoinitiator comprising side-chain thioxanthone via click chemistry.
Akat H and Ozkan M
Express Polymer Letters, 5(4), 318-326 (2011)
Andrew M Telford et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 27(23), 14207-14217 (2011-10-21)
We investigated the dewetting of metastable poly(N-vinylpyrrolidone) (PNVP) thin films (45 nm) on top of polystyrene (PS) thin films (58 nm) as a function of annealing temperature and molecular weight of PS (96 and 6850 kg/mol). We focused on the
Kris N J Stevens et al.
Biomaterials, 32(5), 1264-1269 (2010-11-26)
Central venous catheters (CVCs) have become indispensable in the treatment of neonates and patients undergoing chemotherapy or hemodialysis. A CVC provides easy access to the patient's circulation, thus enabling facile monitoring of hemodynamic parameters, nutritional support, or administration of (cytostatic)
Hiroshi Ohno et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 16(34), 10409-10417 (2010-07-14)
Recombinant antifreeze proteins (AFPs), representing a range of activities with respect to ice growth inhibition, were investigated for their abilities to control the crystal formation and growth of hydrocarbon hydrates. Three different AFPs were compared with two synthetic commercial inhibitors
Ana C Borges et al.
Acta biomaterialia, 7(9), 3412-3421 (2011-06-10)
The swelling and compressive mechanical behavior as well as the morphology and biocompatibility of composite hydrogels based on Tween® 20 trimethacrylate (T3), N-vinyl-2-pyrrolidone (NVP) and nanofibrillated cellulose (NFC) were assessed in the present study. The chemical structure of T3 was
Artículos
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.
Monomers for ophthalmic use aim for purity, reliability, and comfort, driving innovation for affordable contact lenses.