T80489
Trimethylsulfonium iodide
98%
Sinónimos:
Trimethyl-λ[3]-sulfane hydroiodide, Trimethylsulphonium iodide
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
reaction suitability
reaction type: C-C Bond Formation
mp
215-220 °C (lit.)
SMILES string
[I-].C[S+](C)C
InChI
1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VFJYIHQDILEQNR-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?