T79006
2,4,6-Trimethylphenol
97%
Sinónimos:
Mesitol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
97%
bp
220 °C (lit.)
mp
70-72 °C (lit.)
71-74 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cc(C)c(O)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O/c1-6-4-7(2)9(10)8(3)5-6/h4-5,10H,1-3H3
InChI key
BPRYUXCVCCNUFE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system, Stomach
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?