Merck
T59854
Sigma-Aldrich
Triethyl 1,1,2-ethanetricarboxylate
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C2H5O2CCH2CH(CO2C2H5)2
Número de CAS:
Peso molecular:
246.26
Beilstein:
1796294
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Nivel de calidad
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.429 (lit.)
bp
99 °C/0.5 mmHg (lit.)
densidad
1.074 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(=O)CC(C(=O)OCC)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O6/c1-4-15-9(12)7-8(10(13)16-5-2)11(14)17-6-3/h8H,4-7H2,1-3H3
Clave InChI
TVWZLLYAJDSSCJ-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)