T57401
Tridecane
≥99%
Sinónimos:
Cactus Normal Paraffin N 13, Cetiol iSAN, Paraffin N 13, n-Tridecane
About This Item
Productos recomendados
vapor density
6.4 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
1 mmHg ( 59.4 °C)
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
110-112 °C/12 mmHg (lit.)
234 °C (lit.)
mp
−6-−4 °C (lit.)
density
0.756 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C13H28/c1-3-5-7-9-11-13-12-10-8-6-4-2/h3-13H2,1-2H3
InChI key
IIYFAKIEWZDVMP-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Asp. Tox. 1
supp_hazards
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
174.2 °F
flash_point_c
79 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?