T33006
(Phenylthio)acetic acid
96%
Sinónimos:
(Phenylmercapto)acetic acid, S-Phenylthioglycolic acid, Thiophenoxyacetic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
96%
mp
60-63 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)CSc1ccccc1
InChI
1S/C8H8O2S/c9-8(10)6-11-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2,(H,9,10)
InChI key
MOTOSAGBNXXRRE-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?