T31704
N-Thionylaniline
98%
Sinónimos:
N-Sulfinyl-aniline
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.627 (lit.)
bp
200 °C (lit.)
83 °C/15 mmHg (lit.)
density
1.236 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=S=Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H5NOS/c8-9-7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
Inchi Key
FIOJWGRGPONADF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Application
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
183.2 °F - closed cup
flash_point_c
84 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?