T27855
2-Thiopheneethanol
98%
Sinónimos:
2-(2-Hydroxyethyl)thiophene, 2-(2-Thienyl)ethanol
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
108-109 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.153 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
OCCc1cccs1
InChI
1S/C6H8OS/c7-4-3-6-2-1-5-8-6/h1-2,5,7H,3-4H2
InChI key
VMJOFTHFJMLIKL-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
221.0 °F - closed cup
flash_point_c
105 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?