T111
8-(Diethylamino)octyl-3,4,5-trimethoxybenzoate hydrochloride
≥98%
Sinónimos:
TMB 8 hydrochloride, TMB-8 · HCl
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
mp
94-97 °C (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].CCN(CC)CCCCCCCCOC(=O)c1cc(OC)c(OC)c(OC)c1
InChI
1S/C22H37NO5.ClH/c1-6-23(7-2)14-12-10-8-9-11-13-15-28-22(24)18-16-19(25-3)21(27-5)20(17-18)26-4;/h16-17H,6-15H2,1-5H3;1H
Clave InChI
KFJZVXKPPQIYCG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Pharmacologically active inhibitor of hepatitis C virus life cycle
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)