SYNF752490C
Synthware™ filter funnel with fritted disc
joint: ST/NS 24/40, plate O.D. 90 mm, porosity: coarse
Sinónimos:
Synthware F752490C, fritted glass funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F752490C
disco diám.
24 mm
placa D.E.
90 mm
tamaño de poro
40-60 μm
Categorías relacionadas
Descripción general
O.D. of disc is 24 mm.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)