SYNF454250A
Synthware™ Squibb-style separatory funnel with standard taper joints, PTFE stopcock and PTFE stopper
250 mL, joint: ST/NS 24/40, PTFE stopcock and glass stopper
Sinónimos:
Synthware F454250A, glass separatory funnel
About This Item
Código UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware F454250A
capacidad
250 mL
250 mL
Categorías relacionadas
Descripción general
With 2 mm PTFE stopcock. Supplied with a glass stopper or PTFE stopper.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)