SYNC362630
Synthware™ chromatography column with PTFE stopcock
I.D. 20.0 mm, L 305 mm
Sinónimos:
Synthware C362630, glass chromatograpy column
About This Item
Código UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
grado
for chromatography
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware C362630
D.I.
20.0 mm
Longitud
305 mm
Categorías relacionadas
Descripción general
With reinforced beaded top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)