SYNA791419
Synthware™ bushing adapter
female joint: ST/NS 14/20, male joint: ST/NS 19/22
Sinónimos:
Synthware A791419, glass bushing adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Productos recomendados
Junta
female joint: ST/NS14/20
male joint: ST/NS19/22
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A791419
Descripción general
Bushing adapters allow for compact assemblies of dissimilar joints.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)