SYNA882440G
Synthware™ vacuum/inert gas adapter with T-bore glass stopcock
joint: ST/NS 24/40
Sinónimos:
Synthware A882440G, T-shape vacuum gas adapter
About This Item
Código UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.51
Junta
joint: ST/NS24/40
envase
pkg of 1 ea
fabricante / nombre comercial
Synthware A882440G
Descripción general
With 4 mm T-bore glass stopcock having constant pressure retention device or 2 mm T-bore 1:5 taper PTFE plug.
Información legal
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)