Merck
SIK7914-10
Sigma-Aldrich
1,4-Phenylenebis(phosphonic acid)
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8O6P2
Número de CAS:
Peso molecular:
238.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.23
assay
≥97%
InChI
1S/C6H8O6P2/c7-13(8,9)5-1-2-6(4-3-5)14(10,11)12/h1-4H,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12)
InChI key
JHDJUJAFXNIIIW-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of SiKEMIA
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)