SIK2117-10
1,1′-Ethynebenzene-3,3′,5,5′-tetracarboxylic acid - H4EBTC
≥97%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥97%
cadena SMILES
OC(=O)c1cc(cc(c1)C#Cc2cc(cc(c2)C(=O)O)C(=O)O)C(=O)O
InChI
1S/C18H10O8/c19-15(20)11-3-9(4-12(7-11)16(21)22)1-2-10-5-13(17(23)24)8-14(6-10)18(25)26/h3-8H,(H,19,20)(H,21,22)(H,23,24)(H,25,26)
Clave InChI
YFRIPYPPJIRELM-UHFFFAOYSA-N
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)