Merck
S4392
Sigma-Aldrich
Sodium metasilicate nonahydrate
≥98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Na2O3Si · 9H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
284.20
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo:
≥98%
Formulario:
powder
solubilidad:
H2O: soluble(lit.)
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
≥98%
Formulario
powder
solubilidad
H2O: soluble(lit.)
cadena SMILES
O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].[O-][Si]([O-])=O
InChI
1S/2Na.O3Si.9H2O/c;;1-4(2)3;;;;;;;;;/h;;;9*1H2/q2*+1;-2;;;;;;;;;
Clave InChI
PHIQPXBZDGYJOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Na2SiO3.9H2O can be used to prepare honeycomb porous silicon (hp-Si).[1] Sodium metasilicate nonahydrate combined with cobalt chloride (CoCl2. 6H2O) may be used to prepare Co3O4 nanoparticles.[2] The product may be used to impart flame retardant and antimicrobial properties in jute textiles.[3]
Pictogramas
CorrosionExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Low temperature chemical reduction of fusional sodium metasilicate nonahydrate into a honeycomb porous silicon nanostructure.
Jianwen L, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 50(52), 6856-6859 (2014)
The size-dependent magnetic properties of Co3O4 nanoparticles
Ichiyanagi Y and Yamada S
Polyhedron, 24(16-17), 2813-2816 (2005)
Flame retardant and antimicrobial jute textile using sodium metasilicate nonahydrate.
Basak S, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 16(2), 106-113 (2014)
Questions
  1. What is the iron (Fe) percentage/quantity in this product?
    1 answer
    1. The molecular formula for this material is Na2O3Si · 9H2O, no iron is present. Further elemental trace analysis has not been performed on this product or other Sodium Metasilcate product options.