QBD10317
Amino-dPEG®24-acid
Sinónimos:
Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
assay
>90%
form
solid or viscous liquid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
polymer architecture
shape: linear
functionality: heterobifunctional
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCN)=O
Categorías relacionadas
Features and Benefits
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)