QBD10219
Biotin-dPEG®4-hydrazide
Sinónimos:
21-[(3aS,4S,6aR)-Hexahydro-2-oxo-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl]-17-oxo-4,7,10,13-tetraoxa-16-azaheneicosanoic acid hydrazide, Polyethylene glycol
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: Biotinylations
reactivity: carbonyl reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCCCC1SCC(C1N2)NC2=O)=O)NN
InChI
1S/C21H39N5O7S/c22-26-19(28)5-7-30-9-11-32-13-14-33-12-10-31-8-6-23-18(27)4-2-1-3-17-20-16(15-34-17)24-21(29)25-20/h16-17,20H,1-15,22H2,(H,23,27)(H,26,28)(H2,24,25,29)
Clave InChI
PSBJJOWIACLJAQ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Características y beneficios
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)