Merck
QBD10249
Sigma-Aldrich
Amino-dPEG®4-OH
Sinónimos:
11-Amino-3,6,9-trioxaundecanol, 2-(2-(2-(2-Aminoethoxy)ethoxy)ethoxy)ethanol, Polyethylene glycol, T4EGMA, Tetraethylene glycol monoamine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H19NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
193.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
51171641
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Ensayo
>90%
Formulario
solid or viscous liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: cross-linking reagent
reactivity: carboxyl reactive
grupo funcional
amine
hydroxyl
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
NCCOCCOCCOCCO
InChI
1S/C8H19NO4/c9-1-3-11-5-7-13-8-6-12-4-2-10/h10H,1-9H2
Clave InChI
ANOJXMUSDYSKET-UHFFFAOYSA-N
Características y beneficios
Amino-dPEG®4-OH reagent contains a terminal primary amine and a terminal hydroxyl (alcohol) group separated by a single molecular weight dPEG® spacer (14.3 Å). The spacers are highly hydrophilic and non-immunogenic. Because each spacer is a discrete, single molecular weight entity, precise spatial control is possible. These products can be used in a variety of applications, including surface modification where the terminal amine is reacted with an activated carboxylic acid and the terminal hydroxyl provides a non-immunogenic, hydrophilic coating over the targeted surface.
Información legal
Products Protected under U.S. Patents # 7,888,536 B2
dPEG is a registered trademark of Quanta BioDesign
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)