Merck
P9900
Sigma-Aldrich
Perfluorodecalin
95%
Sinónimos:
Octadecafluorodecahydronaphthalene (cis+trans), Perflunafene, Perfluorodecahydronaphthalene (cis+trans)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C10F18
Número de CAS:
Peso molecular:
462.08
Beilstein:
2067113
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
densidad de vapor
17.5 (vs air)
Nivel de calidad
Ensayo
95%
índice de refracción
n20/D 1.3145 (lit.)
bp
142 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
densidad
1.908 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
FC1(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C2(F)C1(F)F
InChI
1S/C10F18/c11-1-2(12,5(17,18)9(25,26)7(21,22)3(1,13)14)6(19,20)10(27,28)8(23,24)4(1,15)16
Clave InChI
UWEYRJFJVCLAGH-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Perfluorodecalin is a fluorous solvent generally used as a primary component of the fluorous biphasic system (FBS) or the fluorous multiphasic system (FMS) in synthetic chemistry. It is also used as an additive to increase oxygen solubility in fermentation media.
Para utilizar con
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
138.2 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
59 °C
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Dilution-free analysis from picoliter droplets by nano-electrospray ionization mass spectrometry.
Ryan T Kelly et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 48(37), 6832-6835 (2009-08-19)
Three-component one-pot synthesis of pyrimidinone derivatives in fluorous media: Ytterbium bis (perfluorooctanesulfonyl) imide complex catalyzed Biginelli-type reaction.
Hong M and Cai C
Journal of Heterocyclic Chemistry, 46(6), 1430-1432 (2009)
Sc [N (SO2C8F17) 2] 3 catalyzed condensation of β-naphthol and aldehydes in fluorous solvent: One-pot synthesis of 14-substituted-14H-dibenzo [a, j] xanthenes.
Hong M and Cai C
Journal of Fluorine Chemistry, 130(10), 989-992 (2009)
Improvement of antibiotic production by increased oxygen solubility through the addition of perfluorodecalin.
Elibol M.
Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 76(4), 418-422 (2001)
Convenient electrophilic fluorination of functionalized aryl and heteroaryl magnesium reagents.
Yamada S, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 122(12), 2261-2264 (2010)