Merck
P56208
Sigma-Aldrich
2,3-Pyrazinedicarboxylic acid
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H4N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
168.11
Beilstein/REAXYS Number:
147982
EC Number:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Quality Level
assay
97%
form
powder
mp
188 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1nccnc1C(O)=O
InChI
1S/C6H4N2O4/c9-5(10)3-4(6(11)12)8-2-1-7-3/h1-2H,(H,9,10)(H,11,12)
Inchi Key
ZUCRGHABDDWQPY-UHFFFAOYSA-N
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)