P53608
2-Propylphenol
98%
Sinónimos:
o-Propylphenol
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.527 (lit.)
bp
224-226 °C (lit.)
densidad
0.989 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCc1ccccc1O
InChI
1S/C9H12O/c1-2-5-8-6-3-4-7-9(8)10/h3-4,6-7,10H,2,5H2,1H3
Clave InChI
LCHYEKKJCUJAKN-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- A ligand to prepare iridium complex for the study of equilibria between iridium hydride alkylidene structures and their corresponding hydride olefin isomers.
- A model compound in the study of Pt/C-catalyzed H-D exchange reactions of aromatic compounds using D2O.
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
199.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
93 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?