P5360
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzoic acid
99%
Sinónimos:
pentafluorobenzoic acid, perfluorobenzoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
99%
form
powder
bp
220 °C (lit.)
mp
100-102 °C (lit.)
SMILES string
OC(=O)c1c(F)c(F)c(F)c(F)c1F
InChI
1S/C7HF5O2/c8-2-1(7(13)14)3(9)5(11)6(12)4(2)10/h(H,13,14)
InChI key
YZERDTREOUSUHF-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?