P2384
Prephenic acid barium salt
≥75%
Sinónimos:
1-Carboxy-4-hydroxy-α-oxo-2,5-cyclohexadiene-1-propanoic acid
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
≥75%
form
powder
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Ba++].OC1C=CC(CC(=O)C([O-])=O)(C=C1)C([O-])=O
InChI
1S/C10H10O6.Ba/c11-6-1-3-10(4-2-6,9(15)16)5-7(12)8(13)14;/h1-4,6,11H,5H2,(H,13,14)(H,15,16);/q;+2/p-2
InChI key
XXHDQWSGCJPALI-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)