N21588
2-Nitrophenylhydrazine
97%
Sinónimos:
(2-Nitrophenyl)hydrazine, (o-Nitrophenyl)hydrazine, 1-(2-Nitrophenyl)hydrazine, 1-Hydrazino-2-nitrobenzene, 2-Hydrazino-1-nitrobenzene, o-(Hydrazino)nitrobenzene
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
powder
contiene
30% water as stabilizer (minimum)
mp
91-93 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
NNc1ccccc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C6H7N3O2/c7-8-5-3-1-2-4-6(5)9(10)11/h1-4,8H,7H2
Clave InChI
FRBUNLLUASHNDJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)