M29959
4-Methylbenzophenone
99%
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C6H4COC6H5
Número de CAS:
Peso molecular:
196.24
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Productos recomendados
Ensayo
99%
bp
326 °C (lit.)
mp
56.5-57 °C (lit.)
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H12O/c1-11-7-9-13(10-8-11)14(15)12-5-3-2-4-6-12/h2-10H,1H3
Clave InChI
WXPWZZHELZEVPO-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Aplicación
- Growth of 4-methylbenzophenone (4MB) single crystals by Czochralski method and its structural, mechanical and optical characterization: This study discusses the successful growth of 4-methylbenzophenone crystals and their properties, advancing materials science applications (Ramachandran et al., 2018).
- Synthesis and characteristics of photopolymerized benzophenone: The synthesis of 4-methylbenzophenone acrylate for low migration applications in polymers was explored, suggesting its utility in safer material design (Tang et al., 2017).
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney,Liver
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Stanislav Gobec et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 15(23), 5170-5175 (2005-09-27)
Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) like indomethacin, flufenamic acid, and related compounds have been recently identified as potent inhibitors of AKR1C3. We report that some other NSAIDs (diclofenac and naproxen) also inhibit AKR1C3, with the IC(50) values in the low micromolar