LG40K
PLGA microspheres
40 μm average diameter
About This Item
Productos recomendados
form
pellets
average diameter
40 μm
Categorías relacionadas
General description
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Artículos
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.