Merck
JKA3124
Sigma-Aldrich
mPEG2K
average Mn 2,000, Maleimide, thiol reactive
Sinónimos:
mPEG-MAL, Methoxy-PEG-Maleimide, Polyethylene glycol
About This Item
Fórmula lineal:
CH3O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N
Código UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
Nombre del producto
mPEG2K-MAL, average Mn 2,000
Formulario
solid
mol peso
average Mn 2,000
idoneidad de la reacción
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
arquitectura del polímero
shape: linear
functionality: monofunctional
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Methoxy PEG Maleimide. Selective for thiol groups on cystein side chains; reacts at pH 5.0-6.7
Aplicación
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Información legal
Product of JenKem Technology
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Yu, W., et al.
Antiviral Research, 108 (2014)
Pradyumna Kedarisetti et al.
Biomedical optics express, 11(11), 6211-6230 (2020-12-08)
The presence of circulating tumor cells (CTCs) in a patient's bloodstream is a hallmark of metastatic cancer. The detection and analysis of CTCs is a promising diagnostic and prognostic strategy as they may carry useful genetic information from their derived