H6511
3-Heptanone
98%
Sinónimos:
Butyl ethyl ketone, Ethyl butyl ketone
About This Item
Productos recomendados
Quality Level
assay
98%
refractive index
n20/D 1.408 (lit.)
bp
146-149 °C (lit.)
mp
−39 °C (lit.)
density
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCCC(=O)CC
InChI
1S/C7H14O/c1-3-5-6-7(8)4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
NGAZZOYFWWSOGK-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Storage Class
3 - Flammable liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
100.4 °F - closed cup
flash_point_c
38 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?