H13001
5-Hexen-2-one
99%
Sinónimos:
Allylacetone
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
99%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.419 (lit.)
bp
128-129 °C (lit.)
densidad
0.847 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(=O)CCC=C
InChI
1S/C6H10O/c1-3-4-5-6(2)7/h3H,1,4-5H2,2H3
Clave InChI
RNDVGJZUHCKENF-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
75.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
24 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?