GF99977078
Barium
lump, 25 mm max. lump size, weight 100 g, purity 99%
Sinónimos:
BA006100
About This Item
Productos recomendados
assay
99%
form
lumps
manufacturer/tradename
Goodfellow 999-770-78
weight
100 g
max. lump size
25 mm
General description
Legal Information
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Storage Class
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)