GF99278713
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Sinónimos:
ES301400
About This Item
Productos recomendados
form
film
manufacturer/tradename
Goodfellow 992-787-13
size
150 × 150 mm
thickness
0.1 mm
color
clear clear
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)