GF27935994
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), sheet, thickness 10 mm, size 100 × 100 mm
Sinónimos:
FP303250
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 279-359-94
size
100 × 100 mm
thickness
10 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)