Merck
GF95834728
Rhenium
foil, thickness 1.0 mm, diameter 12 mm, purity 99.99%
Sinónimos:
RE000301
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Re
Número de CAS:
Peso molecular:
186.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141737
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.99%
Formulario
foil
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 958-347-28
Diámetro
12 mm
grosor
1.0 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp
3180 °C (lit.)
densidad
21.02 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[ReH]
InChI
1S/Re
Clave InChI
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)