GF95119847
Aluminum
powder, 60 max. part. size (micron), weight 200 g, purity 99.9%
Sinónimos:
AL006031
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.9%
Formulario
powder
temp. de autoignición
1400 °F
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 951-198-47
resistividad
2.6548 μΩ-cm
peso
200 g
tamaño de la part. máx.
60 (micron)
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
densidad
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Al]
InChI
1S/Al
Clave InChI
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Flam. Sol. 1 - Water-react 2
Código de clase de almacenamiento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)