Documentos clave
GF94186547
Thoriated tungsten
wire, 0.05 mm diameter, W 99.4%/Th 0.6%, length 200 m, temper annealed
Sinónimos:
W 055200
About This Item
UNSPSC Code:
11101711
NACRES:
NA.23
form
wire
manufacturer/tradename
Goodfellow 941-865-47
L
200 m
diameter
0.05 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)