GF91691983
Osmium
powder, 500 max. part. size (micron), weight 10 g, purity 99.9%
Sinónimos:
OS006010
About This Item
Productos recomendados
assay
99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 916-919-83
weight
10 g
max. part. size
500 (micron)
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)