GF91232861
Ethylene-Tetrafluoroethylene Copolymer
(ETFE), rod, diam. 80 mm, L 50 mm
Sinónimos:
FP367990
About This Item
Productos recomendados
form
rod
manufacturer/tradename
Goodfellow 912-328-61
L
50 mm
diam.
80 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)