GF41783104
Tungsten
wire, 0.015 mm diameter, length 50 m, purity 99.95%
Sinónimos:
W 005122, W
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.95%
Formulario
wire
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 417-831-04
resistividad
4.9 μΩ-cm, 20°C
Longitud
50 m
diámetro
0.015 mm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
densidad
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[W]
InChI
1S/W
Clave InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Información legal
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)