Merck
GF89546574
Germanium
powder, 150 max. part. size (micron), weight 100 g, purity 99.999%
Sinónimos:
GE006011
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ge
Número de CAS:
Peso molecular:
72.64
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141716
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
99.999%
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Goodfellow 895-465-74
resistividad
53 Ω-cm, 20°C
peso
100 g
tamaño de la part. máx.
150 (micron)
bp
2830 °C (lit.)
mp
937 °C (lit.)
densidad
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
[Ge]
InChI
1S/Ge
Clave InChI
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Información legal
Product of Goodfellow
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)