GF89071195
Platinum
foil, thickness 0.15 mm, diameter 15 mm, purity 99.95%
Sinónimos:
PT000255
About This Item
Productos recomendados
assay
99.95%
form
foil
manufacturer/tradename
Goodfellow 890-711-95
resistivity
10.6 μΩ-cm, 20°C
diam.
15 mm
thickness
0.15 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
density
21.45 g/cm3 (lit.)
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)