349321
Platinum
foil, thickness 0.25 mm, 99.99% trace metals basis
Sinónimos:
Platinum element
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99.99% trace metals basis
Formulario
foil
resistividad
10.6 μΩ-cm, 20°C
grosor
0.25 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
densidad
21.45 g/cm3 (lit.)
cadena SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Clave InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Cantidad
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.