Merck
GF80210988
Molybdenum
powder, 350 max. part. size (micron), weight 50 g, purity 99.9+%
Sinónimos:
MO006011
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Mo
Número de CAS:
Peso molecular:
95.94
MDL number:
UNSPSC Code:
12141727
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
assay
≥99.9%
form
powder
manufacturer/tradename
Goodfellow 802-109-88
resistivity
5.0 μΩ-cm, 20°C
weight
50 g
max. part. size
350 (micron)
bp
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
density
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Mo]
InChI
1S/Mo
InChI key
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1 - Repr. 2
Storage Class
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)