GF78140493
Polytetrafluoroethylene Filled With Glass
(PTFE 25% GF), sheet, thickness 5 mm, size 150 × 150 mm
Sinónimos:
FP323200
About This Item
Productos recomendados
form
sheet
manufacturer/tradename
Goodfellow 781-404-93
size
150 × 150 mm
thickness
5 mm
Categorías relacionadas
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
10 - Combustible liquids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)