Key Documents
AP1002500
Millipore
Membrana de filtración de fibra de celulosa
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinónimos:
Almohadilla absorbente
About This Item
UNSPSC Code:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
material
cellulose fiber
plain filter
white filter
description
25 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Millipore
parameter
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
filter diam.
25 mm
thickness
0.031-0.039 in.
shipped in
ambient
General description
Código del filtro: AP10
Tipo de filtro: Filtro en profundidad
Application
  • Supervisión atmosférica
  • Supervisión medioambiental
  • Control de la contaminación por aerosoles
  • Protección de las membranas de filtración durante condiciones de alta presión o flujo rápido