GF77863517
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 5 mm nominal granule size, weight 2 kg
Sinónimos:
ET326320
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 778-635-17
weight
2 kg
nominal granule size
5 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)