GF70011021
Polyethylene - High Density
(HDPE), granule, 2-4 mm nominal granule size, weight 0.5 kg
Sinónimos:
ET326310
About This Item
Productos recomendados
form
granular
manufacturer/tradename
Goodfellow 700-110-21
weight
0.5 kg
nominal granule size
2-4 mm
General description
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Legal Information
Product of Goodfellow
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)